Learn More
Cole-Parmer Stepless Ear Clamps
Artikelnummer. 30053818 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
:
10 Stepless Ear Clamp 12 to 14.5mm
Artikelnummer. 30053818
Marke: Cole-Parmer 5011732
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Unique stepless design provides a 360° leak-free seal
Tongue-in-groove design e in., erts uniform pressure. Dimple provides increased clamping force. Fast and easy installation. Degreased to minimize contamination. Lightweight, narrow band design
Warning: This product is not approved or intended for, and should not be used for, medical, clinical, surgical or other patient-oriented applications.