Learn More
Gibco™ StemPro™ NSC SFM
StemPro™ NSC SFM
Marke: Gibco™ A1050901
403.75 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24342" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Serumfreies Medium für neuronale Stammzellen (NSC), das hervorragende Bedingungen für die Expansion humaner NSCs gegenüber vergleichbaren Produkten bietet.StemPro NSC SFM ist ein serumfreies Medium (SFM), das speziell für das Wachstum und die Expansion humaner neuronaler Stammzellen (NSCs) entwickelt wurde. StemPro™ NSC SFM ermöglicht eine im Vergleich mit herkömmlichen Produkten überragende Expansion menschlicher NSCs aus menschlichen embryonalen Stammzellen oder fötalem Gewebe und ist für anhaftende oder sphäroide Zellkulturen gleichermaßen geeignet. StemPro NSC SFM bewahrt auch die Fähigkeit von Zellen zur multipotentiellen Differenzierung in Astrozyten, Oligodendrozyten und Neuronen. Jede Charge von StemPro™ NSC SFM wird unter cGMP-Bedingungen hergestellt und durch einen Proliferationsassay für menschliche NSC geprüft.
Spezifikation
Nicht essentielle Aminosäuren | |
CO2 | |
serumfrei | |
Flüssig | |
Serumfrei | |
Keine HEPES | |
Natriumphosphat | |
Forschungsqualität | |
Human |
Dieses Kit wird mit einem Basalmedium, einem Wachstums-Supplement und Wachstumsfaktoren geliefert, die für die Herstellung von 500 ml Komplettmedium ausreichen. Die Komponenten erfordern unterschiedliche Versand- und Lagerungsbedingungen: KnockOut™ DMEM/F-12 Basalmedium (500 ml; vor Licht geschützt bei 2 bis 8 °C lagern) StemPro™ NSC SFM Supplement (10 ml; gefroren bei -5 bis -20 °C lagern) FGF basisch rekombinant human und EGF rekombinant human (10 μg; bei 2 bis 8 °C mit Trockenmittel lagern). |
|
Neuronale Stammzellen | |
Säugetierzellkultur | |
Serumfreies Medium (SFM) für Stammzellen | |
Geringe Glukosekonzentration, Glutamin, Phenolrot, Natriumpyruvat, Natriumhydrogencarbonat | |
≤ 50 EU/ml | |
Gibco™, StemPro™ | |
1 Kit |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur