Learn More
Gibco™ StemPro™ Human Adipose-Derived Stem Cell Kit
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Humane Adipose-abgeleitete Stammzellen (ADSCs) werden aus humanem Lipoaspiratgewebe isoliert und aus Primärkulturen kryokonserviert. ADSCs haben phänotypische und funktionelle Eigenschaften, die denen von aus dem Knochenmark abgeleiteten mesenchymalen Stammzellen sehr ähnlich sind. Vor der Kryokonservierung werden die ADSCs für einen Durchgang in MesenPRO RS™ Medium erweitert, einem revolutionären neuen Reduktionsserum (2 %), das die ADSC-Verdoppelungszeiten reduziert. Das StemPro™ Human Adipose-Derived Stem Cell Kit enthält kryokonserviertes normale menschliche ADSCs und MesenPRO RS™ Medium - zusammen gewährleisten diese Komponenten optimales ADSC-Wachstum und -Expansion. Jede Charge von ADSCs stammt von einem einzigen Spender menschlichen Lipoaspiratgewebes. Jedes Fläschchen von ADSCs enthält Zellen, die in vitro in mehrere reife Zellphänotypen differenzieren können, einschließlich Adipozyten, Osteoblasten und Chondrozyten. ADSCs können auf 4 bis 5 Durchläufe erweitert werden, bevor sie ihre Fähigkeit verlieren, in alle potenziellen Phänotypen zu wachsen oder zu differenzieren. Die ADSCs exprimieren die folgenden Zelloberflächenproteinprofile für die Durchflusszytometrie: positiv CD29, CD44, CD73, CD90, CD105, CD166; negativ CD14, CD31, CD45, Lin1.
Anwendungen:
Nur für Forschungszwecke. Nicht für diagnostische oder therapeutische Zwecke an Tieren und Menschen vorgesehen.
Hinweis: Das MesenPRO RS™ Medium (Kat.-Nr. 12746-012), bestehend aus MesenPRO RS™ Wachstumssupplement und MesenPRO RS™ Basalmedium, ist separat erhältlich.
Anwendungen:
Nur für Forschungszwecke. Nicht für diagnostische oder therapeutische Zwecke an Tieren und Menschen vorgesehen.
Hinweis: Das MesenPRO RS™ Medium (Kat.-Nr. 12746-012), bestehend aus MesenPRO RS™ Wachstumssupplement und MesenPRO RS™ Basalmedium, ist separat erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Dieses Kit wird in zwei Teilen mit separaten Lagerungsanforderungen geliefert. Diese Komponenten werden nicht einzeln verkauft: – StemPro™ Stammzellen aus humanem Fettgewebe (ein Fläschchen ∼1 x 106 Zellen; in flüssigem Stickstoff lagern) und MesenPRO RS™ Wachstumssupplement (10 ml; im Dunkeln bei –5 bis –20 °C lagern) – MesenPRO RS™ Basalmedium (500 ml; im Dunkeln bei +2 bis +8 °C lagern) |
| Zelltyp | Stammzellen (mesenchymal) |
| Spezies | Human |
| Tissue | Lipoaspirat |
| Produktlinie | Gibco, StemPro |
| Menge | 1 Kit |
Für Anwendungen zur Verarbeitung von humanen Ex-vivo-Geweben und Zellkulturen. ACHTUNG: Für medizinische Anwendungen darf dieses Produkt gemäß US-amerikanischer Bundesgesetzgebung nur von einem Arzt oder auf dessen Anweisung erworben werden.