Learn More
Gibco™ StemPro™ BM Mesenchymal Stem Cells
Artikelnummer. 15373816
Click to view available options
Menge:
1 x 106 Zellen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15373816
Marke: Gibco™ A15652
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
StemPro™ BM Mesenchymale Stammzellen
StemPro™ BM Mesenchymal Stem Cells (BM MSCs) sind kryokonservierte mesenchymale Stammzellen des menschlichen Knochenmarks. Diese Standardzellen werden hergestellt, um die GMP-Fertigungsstandards in einer in Kalifornien lizenzierten Einrichtung zu erfüllen, und stehen nur für Forschungszwecke zur Verfügung. Sie werden in Kultur isoliert und für Passage 4 mithilfe eines proprietären Herstellungsprozesses im klinischen Maßstab bei Sauerstoffmangel (Ischämie-tolerant (IT)) unter Verwendung mit bovinem Wachstumsserum (BGS) supplementierter Medien erweitert und in einem Kryokonservierungsmedium ohne Inhaltsstoffe tierischen Ursprungs kryokonserviert. Die Zellen werden mit 1x 106 und 5x 106 lebensfähigen Zellen/Fläschchen geliefert. Für jede Charge liegt ein Analysenzertifikat vor, das die Spezifikationen zur Qualitätskontrolle, die Testergebnisse und Spenderinformationen dokumentiert.
Vorteile der StemPro™ BM mesenchymalen Stammzellen:
  • Minimieren der Assay-Variabilität bei itMSCs, die entsprechend den GMP-Fertigungsstandards hergestellt wurden
  • Verbesserung der Funktionalität von Studien mit unreifen, hochpotenten MSCs
  • Keine festgestellte Kanzerogenität und Toxizität in GLP-konformen tierexperimentellen Studien
  • Platz für Experimente, die eine große Menge von MSCs erfordern
  • Minimieren der Gefahr eines Fehlschlagens des Assays bei Verwendung von getesteten Zellen, Reagenzien und Protokollen
    Unreife, hochpotente, bei Sauerstoffmangel gezüchtete MSCs
    StemPro™ BM mesenchymale Stammzellen werden aus menschlichem Knochenmark gewonnen, das qualifizierten, nachverfolgbaren Spendern entnommen wurde. Die Zellen werden entsprechend den GMP-Fertigungsstandards in einer in Kalifornien lizenzierten Anlage mithilfe eines proprietären Herstellungsprozesses bei reduzierter Sauerstoffspannung im klinischen Maßstab isoliert, gezüchtet und erweitert. Die Zellen, die unter reduzierter Sauerstoffspannung hergestellt werden, führen zu höheren Erträgen an hochpotenten unreifen Stammzellen im Vergleich zu Zellen, die unter normalen Sauerstoffkulturbedingungen erweitert werden.
    Nachweislich nichttoxische Profile
    Die Zellen sind nicht toxisch und nicht kanzerogen. Dies wurde in experimentellen GLP-Studien nachgewiesen, die entsprechend den Richtlinien der FDA durchgeführt wurden.
    Für Untersuchungen, die eine Assay-Standardisierung erfordern, kann eine große Charge bereitgestellt werden. Die bereitgestellten Protokolle unter Verwendung von getesteten Reagenzien unterstützen die Minimierung der Gefahr eines Fehlschlagens des Assays, wenn Reagenzien und Zellen verwendet werden, die noch nicht auf ihre Interaktion geprüft wurden. Hier finden Sie Informationen über unsere getesteten Medien und Reagenzien.
    Hohe Viabilität nach der Kryokonservierung
    StemPro™ mesenchymale Stammzellen werden in CryoStor™ Kryokonservierungsmedium mit 1 x 106 und 5 x 106 lebensfähigen Zellen/Fläschchen geliefert. Dieses Medium ist frei von Inhaltsstoffen tierischen Ursprungs und nachweislich zur Unterstützung einer hohen Viabilität der Zellen nach dem Auftauen geeignet. Kontrollierte Prozesse bei Kryokonservierung, Bearbeitung und Versand tragen dazu bei, das Risiko von negativen Auswirkungen auf die Qualität der Zellen zu minimieren.
    Hergestellt in den USA durch Stemedica für Thermo Fisher Scientific.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Zellpassagezahl Passage 4
    Inhalt und Lagerung 1 Fläschchen. Aus Folienbeutel entnehmen und in flüssigem Stickstoff lagern.
    Age Erwachs.
    Zelltyp Stammzellen (mesenchymal)
    Culture Type Adhärente Zellkultur
    Form Kryokonserviert
    Spezies Human
    Tissue Knochenmark
    Spenderattribute Normal
    Medienempfehlung Serumsupplementierung oder serumfreie Medien
    Anzahl Zellen 1 x 106 Cells
    Produktlinie StemPro
    Menge 1 x 106 Zellen