Learn More
Gibco™ StemPro™ Accutase™ Zelldissoziationsreagenz
Product Code. 11599686
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
100 ml
missing translation for 'unitSize'
100 Milliliter
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Product Code. 11599686
missing translation for 'mfr': Gibco™ A1110501
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
StemPro Accutase Cell Dissociation Reagent
StemPro Accutase reagent is a gentle cell dissociation solution used for the detaching of cells while maintaining high cell viability as compared to animal-origin enzymes such as trypsin. It does not contain mammalian- or bacterial-derived products. Cell lines tested for StemPro Accutase reagent application include human embryonic stem cells, human mesenchymal stem cells, human neural stem cells, and primary cells.
Das StemPro™ Accutase™ Zell-Dissoziationsreagenz ist eine Lösung zur Zellablösung von proteolytischen und kollagenolytischen Enzymen. Accutase™ enthält keine von Säugetieren oder Bakterien stammenden Produkte und ist anwendbar für die Routine-Ablösung von Zellen von Standard-Kunststoffartikeln für die Gewebekultur und mit Haftmittel beschichteten Kunststoffartikeln, einschließlich Geltrex™, CELLStart™ und Polymeren. Accutase™ eignet sich außerordentlich gut für das Ablösen von Primär- und Stammzellen und die Aufrechterhaltung einer hohen Überlebensfähigkeit von Zellen im Vergleich zu Enzymen tierischen Ursprungs, wie z. B. Trypsin. Einige Anwendungen, die auf die Behandlung mit Accutase™ folgen, sind: Analyse der Marker der Zelloberflächen, Viruswachstums-Assay, Zellproliferation, Assays zur Tumorzellen-Migration, Routine-Zellkulturpassage, Scale-Up der Produktion (Bioreaktor) und Durchflusszytometrie. Für die Accutase™ Anwendung getestete Zelllinien sind u. a. menschliche embryonale Stammzellen, menschliche mesenchymale Stammzellen, menschliche neuronale Stammzellen und Primärzellen wie Makrophagen, Fibroblasten, Keratinozyten, vaskuläre Endothelzellen, Hepatozyten und etablierte Zelllinien wie anhaftende CHO-, BHK-Zellen und 293-Zellen. Eine vollständige Liste der veröffentlichten Literatur ist auf unserer Website verfügbar. Accutase™ ist eine Marke von ICT, Inc.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Inhalt und Lagerung Tiefgekühlt (-5 bis -20 °C) und vor Licht geschützt lagern.
Zelltyp Stammzellen
Klassifikation serumfrei
Kulturtyp Adhärente Zellkultur
Form Gefroren
Produkttyp Reagenz zur Zellkulturdissoziation
Serumspiegel serumfrei
Anorganische Salze Natriumphosphat
pH 6 bis 8
Produktlinie Gibco, StemPro
Reinheits- oder Qualitätsgrad Forschungsqualität
Menge 100 ml
Versandbedingung Trockeneis
Quelle serumfrei
Show More Show Less
Für Anwendungen zur Verarbeitung von humanen Ex-vivo-Geweben und Zellkulturen. ACHTUNG: Für medizinische Anwendungen darf dieses Produkt gemäß US-amerikanischer Bundesgesetzgebung nur von einem Arzt oder auf dessen Anweisung erworben werden.