Learn More
Gibco™ StemPro™-34 SFM (1x)
Dieses serumfreie Medium wurde speziell zur Unterstützung der Entwicklung humaner hämatopoetischer Zellen in Kulturen formuliert.
Marke: Gibco™ 10639011
286.64 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24342" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Dieses serumfreie Medium wurde speziell zur Unterstützung der Entwicklung humaner hämatopoetischer Zellen in Kulturen formuliert.
- Dazu gehören HSC- und Vorläuferzellen, die aus Knochenmark, Nabelschnurblut und peripherem Blut isoliert wurden.
- Das flexible Zellkulturmedium StemPro-34 SFM eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen.
Spezifikation
Hämatopoetische Stammzelle, hämatopoetische Zelle, Knochenmark | |
Flüssig | |
Serumfrei | |
Kein Glutamin | |
500 mL | |
Human | |
Stationäre Suspension |
serumfrei | |
Serumfreies Medium (SFM) für Stammzellen | |
Phenolrot | |
StemPro™ | |
≤ 10 EU/mL | |
•500 ml StemPro™-34 serumfreies Medium (vor Licht geschützt bei 2 °C bis 8 °C lagern) • 13 ml StemPro™-34 Nährstoff-Supplement (vor Licht geschützt bei -5 °C bis -20 °C lagern) Das Komplettmedium vor Licht geschützt bei 2 °C bis 8 °C lagern. |
Für Anwendungen zur Verarbeitung von humanen Ex-vivo-Geweben und Zellkulturen. ACHTUNG: Für medizinische Anwendungen darf dieses Produkt gemäß US-amerikanischer Bundesgesetzgebung nur von einem Arzt oder auf dessen Anweisung erworben werden.