Learn More
Carl Zeiss™ Stemi 508 Stereomikroskop mit Stativ K
Ausgestattet mit apochromatischer Optik für Bilder mit hervorragendem Bildkontrast und hoher Farbgenauigkeit. Stemi 508 Stereomikroskope sind für hohe Arbeitslasten ausgelegt.
Marke:  Carl Zeiss™ 495009-0009-000
3737.79 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15634448
  • 4685.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 21-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Mit dem 8:1-Zoom können Sie Details in einer bis zu 50-fachen Vergrößerung anzeigen
  • Austauschbare Optik ermöglicht die Beobachtung einer Fläche von bis zu 122 mm
  • Stemi 508 ist ergonomischer als jedes andere Stereomikroskop vom Typ Greenough
  • Dank des flachen Betrachtungswinkels von 35° behalten Sie auch nach stundenlanger Arbeit eine entspannte Haltung.
    • Mit ZEISS Stemi 508 können Sie Ihre Proben genau so beobachten und dokumentieren, wie sie sind: detailreich, mit scharfem Fokus und frei von Verzerrungen oder Farbsäumen
    • Robustes 360-Grad-Mikroskop für die tägliche Laborarbeit und industrielle Prüfungen
    • Apochromatische Zoomoptik und effiziente Streulichtunterdrückung sorgen für ein gestochen scharfes dreidimensionales Bild ohne Verzerrungen und ohne Farbsäume
    • Visualisieren Sie Objekte in Sichtfeldern von bis zu 122 mm
    • Mit dem großen 8:1-Zoom können Sie auch kleinste Strukturen mit starkem Kontrast beobachten
    • Verwenden Sie austauschbare apochromatische Frontoptik und Okulare, um eine 2-fache bis 250-fache Vergrößerung zu erreichen
    • Doppelte Auflösung oder große Arbeitsabstände von bis zu 287 mm, ohne dabei die optische Qualität zu beeinträchtigen
    • Stemi 508 wurde für hohe Arbeitsbelastungen entwickelt und verfügt über eine beständige und zuverlässige Mechanik
    • Ausgewogener 3D-Eindruck: egal ob Sie kontinuierlich variabel oder im reproduzierbaren Modus durch Aktivieren von Klickstopps zoomen – das Bild bleibt über den gesamten Vergrößerungsbereich hinweg scharf fokussiert
    • Flacher Betrachtungswinkel von 35°
    • Ergonomisches Design für eine bequeme Haltung während langer Arbeitszeiten
    • Wählen Sie aus einer Reihe von kompakten bis hin zu flexiblen und stabilen Auslegerständern, vom einfachen Durchlicht bis zum Polarisationskontrast, um die Anwendung genau auf Ihre Bedürfnisse zuzuschneiden
    • Präzises Positionieren von Proben durch Hinzufügen einer gleitenden, neigbaren oder rotierenden Polarisationsstufe
    • Der C-Mount-Adapter für ZEISS AxioCam Kameras ist im Lieferumfang enthalten und kann für jede Spiegelreflexkamera oder jeden Camcorder ausgetauscht werden
    Stemi 508 Stereomikroskop
    Ausgewählte Anwendungen
    • Holz- und Papierindustrie
    • Forensische Untersuchungen
    • Zahnmedizin
    • Luft- und Raumfahrtindustrie
    • Numismatik
    Stemi 508 doc Stereomikroskop
    Ausgewählte Anwendungen
    • Holz- und Papierindustrie
    • Forensische Untersuchungen
    • Hobby- und Privatbereich
    • Botanik
Spezifikation
Spezifikation
Ständer K; 310 x 200 x 35 mm
Stemi 508 Stereomikroskop mit Stativ K
Augenmuschel
Frontoptik 5 Apo 0,63X FWD 127 mm
CL 4500-LED und Schwanenhals-Lichtführung 2x