Learn More
Zeiss™ Stemi 305 Stereomikroskop mit flexiblen Stativen
Artikelnummer. p-7235930
Click to view available options
Basisausführung:
Auslegerständer B
Schwenkbares Stativ U
Packungsgröße:
1 Set
Artikelnummer. 17352830
Marke: Zeiss™ 4919030010000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kompaktes Greenough-Stereomikroskop mit 5:1-Zoom für biologische Ausbildung, Labore und Produktionsumgebungen.
  • Mit diesem kompakten Greenough-Stereomikroskop können Sie Ihre Proben so beobachten, wie sie sind: dreidimensional und scharf im Kontrast, und das ohne Vorbereitung.
  • Das Stemi 305 ist ein benutzerfreundliches Mikroskop, das nur minimale Einstellungen erfordert. Alles ist integriert, einschließlich langlebige LED-Beleuchtung für reflektiertes Licht und Durchlicht.
  • Spot-Beleuchtung K LED – Einzel-Spot für Hellfeld und Dunkelfeld Epi-Beleuchtung, Gewinde M24x0,5 für Polarisator, höhenverstellbar, neigbar, zoombar.
Spezifikation
Basisausführung Auslegerständer B
Zur Verwendung mit (Anwendung) Biologische Ausbildung, Labore und Produktionsumgebungen