Learn More
STEMCELL Technologies STEMdiff™ Cerebral Organoid Kit
Artikelnummer. 16638927
Encompass
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Artikelnummer. 16638927
Marke: STEMCELL Technologies 08570
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Culture medium kit for establishment and maturation of human cerebral organoids
  • Generate self-organized, pluripotent stem cell (PSC)-derived neural organoids with a cellular composition and structural organization representative of the developing human brain
  • This simple, four-stage protocol is based on the formulation published by Lancaster et al. (Lancaster MA et al. Nature, 2013 and Lancaster MA et al. Science, 2014) to more reliably generate cerebral organoids
  • Beginning with an embryoid body (EB) formation step followed by expansion of neuroepithelia, organoids generated using STEMdiff Cerebral Organoid Kit feature cortical-like regions including the ventricular zone, outer subventricular zone, intermediate zone, and cortical plate
  • For extended culture periods (> 40 days), the components required for maturation can be purchased as STEMdiff Cerebral Organoid Maturation Kit (Catalog #08571)
Spezifikation
Zelltyp Neural Cells, PSC-Derived, Neural Stem and Progenitor Cells, Pluripotent Stem Cells
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cell Culture, Differentiation, Organoid Culture
Menge 1 Kit
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.