Learn More
Electrothermal™ STEM RS1000 Reaktionsstation zum Heizen und Rühren
Artikelnummer. 12759028
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
5 °C bis 150 °C
Sie eignen sich für verschiedenste Anwendungen, von der einfachen Synthese im Labor bis hin zu Prozessoptimierung und Screening in der Industrie. Die Electrothermal™ Heiz- und Rührreaktionsstation verfügt über 10 Positionen, die so programmiert werden können, dass sie gleichzeitig bei gleicher Temperatur und Rührgeschwindigkeit laufen.
  • Reaktionsstation mit 10 Positionieren
  • Entwickelt für Gefäße mit Durchmesser von 24 mm/25 mm
  • Kann Gefäße mit 16 mm und anderen Durchmessern mit entsprechenden Adapterhülsen aufnehmen
  • Probengrößen von 1 bis 25 ml
  • Kontrollierter Temperaturbereich: Umgebungstemperatur +5 bis 150 °C
  • Leistungsstarke Rührdrehzahl von 400 bis 2000 U/min
  • Manuelle und externe Steuerung über RS232-/RS485-Schnittstellen
  • Kompakte Stellfläche für einfache Integration in eine Roboterplattform
  • Niedrige Betriebskosten für RS1000, da Leistungsaufnahme von nur 300 W.
Spezifikation
Aufnahmevermögen 1 bis 25 ml pro Position
No. of Places 10 Positionen
Temperaturbereich (metrisch) 5 °C bis 150 °C
Aufheizzeit 15 min
Geschwindigkeit 400 bis 2000 U/min
Temperaturstabilität ±0,5 °C
Abmessungen (L x B x H) 80 x 150 x 305 mm
Versandgewicht (metrisch) 4 kg
Elektrische Anforderungen 230 V, 50/60 Hz, 300 W
Spannung 230 V
Wirkleistung 300 W
Frequenz 50/60 Hz