Learn More
BD Biosciences™ Stammzell-Kontrolle CD34+ Vollblut-Prozesskontrolle (IVD)
Artikelnummer. 15805958
Click to view available options
Menge:
1 x 2,0 ml CD34+ niedrig und 1 x 2,0 ml CD34+ hoch
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15805958
Marke: BD Biosciences™ 340991
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Vollständige, zweistufige Prozesskontrolle für die Immunphänotypisierung und Zählung von Leukozyten mittels Durchflusszytometrie.
  • Vollständige, zweistufige Prozesskontrolle für die Immunphänotypisierung und Zählung von Leukozyten mittels Durchflusszytometrie.
  • Kontrolle der Antikörperfärbung, der Rot-Blutzellen-Lyse (RBC), der Geräteeinrichtung und -leistung sowie der Datenanalyse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei Nichtverwendung Fläschchen aufrecht und fest verschlossen bei 2 bis 8 °C lagern.
Konzentration CD34+ Niedrig ca. 10 Zellen/μl, CD34+ Hoch ca. 35 Zellen/μl
Zur Verwendung mit (Geräte) Durchflusszytometer
Anwendungsbereich Vollständige, zweistufige Prozesskontrolle für die Immunphänotypisierung und Zählung von Leukozyten mittels Durchflusszytometrie.
Menge 1 x 2,0 ml CD34+ niedrig und 1 x 2,0 ml CD34+ hoch
Regulatorische Angaben IVD
Stabilität Ungeöffnete Fläschchen sind bis zu dem auf jedem Fläschchen und Assayblatt angegebenen Verfallsdatum stabil. Geöffnete Fläschchen sind bei ordnungsgemäßer Handhabung für 12 Thermozyklen (Verwendungen) stabil. Vermeiden Sie unnötige Erwärmungs- und Kühlungszyklen.