Learn More
Bode Chemie™ Stellisept Med™ antimikrobielle Waschlotion
Als hautfreundliche Alternative zu herkömmlichen Dekontaminationspräparaten verwenden. Die Bode Chemie™ Stellisept Med™ antimikrobielle Waschlotion eignet sich gemäß der Empfehlung des Robert-Koch-Instituts für die antimikrobielle Körperreinigung und MRSA-Beseitigung.
Marke: Bode Chemie™ 9805012
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.48600kg
Beschreibung
- Milde antimikrobielle Waschlotion
- Umfassende Wirksamkeit gegen Bakterien innerhalb von 30 Sekunden inkl. MRSA/ ORSA und VRE
- Angenehmer Duft
- Kein Alkohol und keine Farbstoffe
Spezifikation
Flüssigkeit | |
Durchsichtig | |
Flasche |
5,5 bis 6,5 | |
Aqua, PEG–40 hydrogeniertes Castor-Öl, PEG-150 Distearat, Glycerin, Panthenol, PEG-7 Glycerin |