Learn More
Bochem™ Stativklemmen mit Kork, Standard, verzinkter Stahl
Marke:  Bochem™ 5482
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10035010
  • 38.25 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Je 1
Verzinkter Stahl
180 mm
Stativklemme
120 mm
120 mm
Dokumentation
Catalogs
Name des Produkts
Bochem™ Stativklemmen mit Kork, Standard, verzinkter Stahl > Runder Backen, Durchm.:120mm