Learn More
R&L Enterprises™ Stahldrahtgewebe
Bietet eine ausgezeichnete Abstützung für Becher und sonstige Glaswaren beim Aufheizen auf Ringstativen und Dreifüßen. Das R&L Enterprises™ Drahtgewebe aus Stahl ist ein flaches Quadrat, das aus einem Stahlgeflecht gefertigt wird.
17.75 € - 19.00 €
Spezifikation
Keramikzentrum | Keramikmitte |
---|---|
Material | Stahl |
Typ | Stahldrahtnetze |
Kanten | Kein Ausfransen |
Menge | 10/Packung |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12958950
|
R&L Enterprises™
9075 |
125 x 125 mm |
17.75 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 31-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12968950
|
R&L Enterprises™
9076 |
150 x 150 mm |
19.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 23-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Nicht-fransende Ränder
- Dauerhaft und langlebig
- Hervorragende Wärmeverteilung
Spezifikation
Keramikmitte | |
Stahldrahtnetze | |
10/Packung |
Stahl | |
Kein Ausfransen | |
Quadratisch |