Learn More
asecos™ Transportkanister Stahlblech verzinkt und pulverbeschichtet gelb
UN-Zulassung für den Transport flüssiger Stoffe der Verpackungsgruppen I, II und III
Marke: asecos™ 36472
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- inkl. mehrsprachigem Sicherheitskaufkleber zur Inhalts-Kennzeichnung, mit Schraubkappe aus Aluminum, Belüftungsventil, NBR-Dichtung und Kunststoff-Schutzring
- UN-Zulassung für die Verpackungsgruppen I, II u. III
Spezifikation
1.3 gal. | |
Gelb | |
9.61 in. | |
4.49 in. | |
4.41 lb. |
5 L | |
Stahl | |
244.00 mm | |
114.00 mm | |
2 kg |