Learn More
asecos™ Transportkanister Stahlblech verzinkt und pulverbeschichtet gelb
UN-Zulassung für den Transport flüssiger Stoffe der Verpackungsgruppen I, II und III
Marke:  asecos™ 36473
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17846386
  • 63.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • inkl. mehrsprachigem Sicherheitskaufkleber zur Inhalts-Kennzeichnung, mit Schraubkappe aus Aluminum, Belüftungsventil, NBR-Dichtung und Kunststoff-Schutzring
  • UN-Zulassung für die Verpackungsgruppen I, II u. III
Spezifikation
Spezifikation
2.6 gal.
Gelb
9.61 in.
7.32 in.
4.85 lb.
10 L
Stahl
244.00 mm
186.00 mm
2.2 kg