Learn More
Bochem™ Stahlhocker
Artikelnummer. 10547512
Click to view available options
Farbe:
Grau
Durchmesser (metrisch) Basis:
405 mm
Höhe (metrisch):
425 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10547512
Marke: Bochem™ 8001
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hergestellt aus Stahl. BOCHEM™ Rollhocker aus Stahl sorgt für gute Erreichbarkeit aller Bestände.
  • Geprüfte Sicherheit (GS)
Spezifikation
Produkttyp Rollhocker
Farbe Grau
Durchmesser (metrisch) Basis 405 mm
Durchmesser (metrisch) 290 mm
Höhe (metrisch) 425 mm
Menge Je 1
Material Stahl