Learn More
Bochem™ Stativfüße aus Stahl
Stativfüße aus Stahl mit einem verstellbaren Fuß.
Marke:  Bochem™ 5032
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10034930
  • 35.35 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • M10-Gewinde
  • 1 Fuß verstellbar
Spezifikation
Spezifikation
Stahl
250 mm
Standfuß
6 mm
160 mm