Learn More
Bochem™ Stativfuß aus Stahl
Artikelnummer. p-8000047
Click to view available options
Länge (metrisch):
180 mm
210 mm
300 mm
315 mm
Breite (metrisch):
100 mm
130 mm
150 mm
200 mm
Gewicht (metrisch):
0,8 kg
1,3 kg
2,2 kg
3 kg
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10199780
Marke: Bochem™ 5030
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Gemäß DIN 12892 hergestellt. Bochem™ Stahlsockel haben ein Stativ mit M10-Gewinde.
  • Stahl
  • Gemäß DIN 12892 hergestellt
  • M10-Gewinde
  • Ein einstellbarer Fuß
  • Lackiert
Spezifikation
Material Stahl
Höhe (metrisch) 6 mm
Länge (metrisch) 180 mm
Breite (metrisch) 100 mm
Enthält M10-Gewinde
Produkttyp Standfuß
Gewindegröße M10
Farbe Grün
Menge Je 1
Gewicht (metrisch) 0,8 kg