Learn More
asecos™ Lagerkanne Stahlblech
Sichere Lagerung und innerbertieblicher Transport entzündbarer Flüssigkeiten
71.00 € - 91.00 €
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17856536
|
asecos™
23129 |
1 L |
71.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17876336
|
asecos™
23130 |
2 L |
78.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17836576
|
asecos™
23131 |
5 L |
91.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- mit Schraubkappe (gegen Verlust gesichert), Überdruck-Ventil PTFE-Dichtung, integrierter Flammensperre (entnehmbar) und Kunststoff-Schutzring
- inkl. mehrsprachigem Sicherheitskaufkleber zur Inhalts-Kennzeichnung
Spezifikation
Gelb | |
Stahl |