Learn More
asecos™ Lagerkanne Stahlblech
Sichere Lagerung und innerbertieblicher Transport entzündbarer Flüssigkeiten
Marke:  asecos™ 23127
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17886486
  • 104.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 24-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • mit Feindosierhahn aus Edelstahl (1.4301), inkl. Entlüftung, PTFE-Dichtung, integrierter Flammensperre (entnehmbar) und Kunststoff-Schutzring
  • inkl. mehrsprachigem Sicherheitskaufkleber zur Inhalts-Kennzeichnung
Spezifikation
Spezifikation
0,5 gal.
Gelb
6.22 in.
10.24 in.
2.34 lb.
2 L
Stahl
158.00 mm
260.00 mm
1.06 kg