Learn More
Bochem™ Dosen aus Stahl mit Deckel und integriertem Griff
Artikelnummer. 10033762
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
102 x 130 mm (Durchm. x H)
102 x 80 mm (Durchm. x H)
124 x 130 mm (Durchm. x H)
124 x 165 mm (Durchm. x H)
180 mm Durchm. x 180 mm H
φ/H: 102/130mm
Spezifikation
Abmessungen (L x B x H) 124 x 130 mm (Durchm. x H)
Enthält Deckel
Material Edelstahl
Menge 1Each
Gewicht (metrisch) 440 g
Form Rund
Höhe (metrisch) 130 mm
Produkttyp Gefäß
Verschlussmaterial Edelstahl
Durchmesser (metrisch) 124 mm
Verschlusstyp Deckel