Learn More
Fisherbrand™ Tiegelzange, Stahl, gerade Form
Artikelnummer. 10409932 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
150 mm
200 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10409932
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der Einsatz der Laborzangen bei chemischen Reaktionen mit hohen Temperaturen gewährleistet optimale Ergebnisse. Die aus langlebigem Edelstahl gefertigten Clifton™ Geraden Zangen aus Edelstahl gewährleisten eine genaue Kontrolle beim Greifen, Anheben, Drehen und Überführen wärmebeständiger und anderer Werkstoffe in Laborumgebungen.
  • Gerade Laborzange
  • Edelstahl 304, Spez. 18/8, nicht-magnetische, helle Oberfläche
  • Entwickelt für Korrosionsbeständigkeit und Haltbarkeit, ideal für Laboranwendungen
  • Verbrauchsmaterialien aus Metall für das Labor
  • Hochwertiger korrosionsbeständiger Edelstahl 304
  • Bietet Korrosionsbeständigkeit, die Produktkontamination verhindert
Spezifikation
Menge Je 1
Länge (metrisch) 150 mm
Material Stahl
Typ Tiegelzange