Learn More
Nabertherm™ Auffangwanne aus Stahl
Auffangwanne zum Schutz des Ofens und zum einfachen Laden.
Marke:  Nabertherm™ 691400627
Artikelnummer. 15111037
  • 246.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Auffangwanne aus Stahl
  • Tmax: 1100°  C
  • Abmessungen: 310 x 490 x 20 mm
  • Material: Stahl (1.4828)
  • für Öfen: L(T) 40
Spezifikation
Spezifikation
Muffelofen L(T) 40
Stahl
2.1 kg
1100 °C
310 x 490 x 20 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Nabertherm™ Auffangwanne aus Stahl >