Learn More
Brady™ Stahlkette
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
8 mm
10 mm
Packungsgröße:
1 PK
Beschreibung
- Lieferung mit einer Gewebeschutzhülle, die Lack und Chrom vor Beschädigung schützt
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Kette |
| Alternate Part Number | CHAIN SECURITY 10 MM 2 PK |
| Durchmesser (metrisch) | 10 mm |
| Menge | 2/Packung |