Learn More
asecos™ Lagerebene Auffangwanne Stahl
Artikelnummer. 17896476 Alle ansehen Asecos Produkte
Click to view available options
Gewicht (metrisch):
17 kg
18 kg
22 kg
27 kg
Dimensione della confezione:
1 Stück
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17896476
Marca: asecos™ 27875
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Zusätzliche Lagerebene
  • inkl. Aussteifungstraversen und Sicherungsstifte
Specifica
Farbe Blau
Material Stahl
Typ Basin Shelf
Länge (angloamerikanisch) 51.18 in.
Länge (metrisch) 1300.00 mm
Breite (angloamerikanisch) 51.18 in.
Breite (metrisch) 1300.00 mm
Höhe (angloamerikanisch) 2.56 in.
Höhe (metrisch) 65.00 mm
Tiefe (angloamerikanisch) 15.75 in.
Tiefe (metrisch) 400.00 mm
Gewicht (angloamerikanisch) 39.68 lb.
Gewicht (metrisch) 18 kg
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato