Learn More
asecos™ Lagerebene Auffangwanne Stahl
Alle ansehen Asecos Produkte
Click to view available options
Gewicht (metrisch):
17 kg
18 kg
22 kg
27 kg
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- inkl. Aussteifungstraversen und Sicherungsstifte
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Blau |
| Material | Stahl |
| Typ | Basin Shelf |
| Länge (angloamerikanisch) | 39.37 in. |
| Länge (metrisch) | 1000.00 mm |
| Breite (angloamerikanisch) | 39.37 in. |
| Breite (metrisch) | 1000.00 mm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 2.56 in. |
| Höhe (metrisch) | 65.00 mm |
| Tiefe (angloamerikanisch) | 23.62 in. |
| Mehr anzeigen |