Learn More
Stearinsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
42.50 € - 171.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 57-11-4 |
---|---|
Summenformel | C18H36O2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 284.48 |
MDL-Nummer | MFCD00002752 |
InChI-Schlüssel | QIQXTHQIDYTFRH-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | stearic acid, stearophanic acid, n-octadecanoic acid, cetylacetic acid, pearl stearic, stearex beads, octadecansaeure, stearinsaeure, vanicol, 1-heptadecanecarboxylic acid |
PubChem CID | 5281 |
ChEBI | CHEBI:28842 |
IUPAC-Name | Otadecansäure |
SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10002390
|
Thermo Scientific Acros
174490010 |
1 kg | Kunststoffflasche |
42.50 €
1 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10722221
|
Thermo Scientific Acros
174490025 |
2.5 kg | Kunststoffflasche |
72.00 €
2.50 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11914931
|
Thermo Scientific Acros
174490100 |
10 kg | Fibertrommel |
171.00 €
10 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
57-11-4 | |
284.48 | |
QIQXTHQIDYTFRH-UHFFFAOYSA-N | |
5281 | |
Otadecansäure |
C18H36O2 | |
MFCD00002752 | |
stearic acid, stearophanic acid, n-octadecanoic acid, cetylacetic acid, pearl stearic, stearex beads, octadecansaeure, stearinsaeure, vanicol, 1-heptadecanecarboxylic acid | |
CHEBI:28842 | |
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O |
Spezifikation
Stearic acid | |
67,0 °C bis 69,0 °C | |
0.8400g/mL | |
196°C | |
96% min. (GC) | |
CH3(CH2)16CO2H | |
02,IV,1206 | |
0.84 | |
Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: 1g/21mL alcohol- 1g/6mL ccl4,1g/5mL benzene- 1g/3.4mL cs2,1g/2mL chloroform - 1g/26mL acetone,soluble in amyl acetate and toluene | |
QIQXTHQIDYTFRH-UHFFFAOYSA-N | |
Otadecansäure | |
5281 | |
284.47 | |
Granulatpulver, Granulate oder Flocken |
57-11-4 | |
Weiß | |
361.0°C | |
Echt | |
C18H36O2 | |
MFCD00002752 | |
15,893 | |
stearic acid, stearophanic acid, n-octadecanoic acid, cetylacetic acid, pearl stearic, stearex beads, octadecansaeure, stearinsaeure, vanicol, 1-heptadecanecarboxylic acid | |
>90 °C | |
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O | |
284.48 | |
CHEBI:28842 | |
97% |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 200-313-4
RUO – Nur für Forschungszwecke