Learn More
Labconco™ SteamScrubber™ Glassware Washers
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Versatile and efficient glassware washers that can handle a wide range of wide-mouth beakers and general purpose labware.
Marke:  Labconco™ 401101010
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17132312
  • 12760.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 18-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Labconco SteamScrubber™ Glasspülmaschinen sind für effizientes und konsistentes Waschen von Laborartikeln allgemeiner Art, wie z. B. Weithalsbecher, ausgelegt. Die CleanWorks OS Software ist über eine vollfarbige Touchscreen-Oberfläche zugänglich und bietet eine intuitive und klare Überwachung der Waschlasten – wodurch eine wiederholbare, effektive und nachvollziehbare Reinigung gewährleistet wird.
SteamScrubber Modelle erreichen eine maximale Waschtemperatur von 93 °C und trocknen Glasartikel schnell mit Standard-Druckluftspindeltrocknung mit SpeedVent Wärmemanagementtechnologie. SteamScrubber Modelle umfassen untere und obere Standardgestelle für eine Vielzahl von Racks und Einsätzen, wodurch diese Spülmaschinen für alle Waschanforderungen äußerst vielseitig sind.
  • Touchscreen-Display mit intuitiver CleanWorks OS Software
  • Die flexible Konstruktion ermöglicht die Verwendung von Standard-Spindelinjektion-Gestellen
  • Max. Waschtemperatur von 93 °C zur Entfernung hartnäckiger Verunreinigungen
  • Die moderne Waschpumpe maximiert die Wasserzirkulation bis zu 424 Liter/min
  • Standard-Druckluftspindeltrocknung mit SpeedVent Technologie
  • Robuste Kammer und Gestelle aus Edelstahl Typ 304
  • Obere und untere Standardgestelle enthalten
Spezifikation
Spezifikation
SteamScrubber Glasspülmaschine
Edelstahl (304)
Heißwasserzulauf von 1,25 GPM (4,7 LPM), Kaltwasserzulauf von 3,5 GPM (13,2 LPM)
Keine Angabe, kann aus drucklosen und drucklosen Quellen geliefert werden
190,6 l Kammervolumen
Nur 12,9 l
UL61010, CAN/CSA C22.2, CE
Obere und untere Standardgestelle
120 °F
71 °C
49 °C
70,4 cm
32,1 bis 36 in.
24,1 in.
206 lb.
11 A
208/230 V
Vollfarb-Touchscreen
Labor-Reinigungsgerät für Glaswaren
120 psi (Einlass)
6,73 ft.3 Kammervolumen
9 Programme mit 1 bis 9 Gesamtzyklen
Untertisch-Reinigungsgerät mit Fenster
Ideal für Hochschulen und Universitäten, Behörden, Pharmazeutik- und Industrielabore oder jede Einrichtung, in der wiederverwendbare Glasgefäße verwendet werden
120 °F
160 °F
49 °C
27,7 in.
27,7 x 24,2 x 32,1 bis 36 in.
81,5 bis 91,4 cm
61,2 cm
93,4 kg
230 V, 50/60 Hz, 11 A, 1 P
50/60 Hz