Learn More
Microspec™ Dampfsterilisations-Indikatorstreifen
Vorhersage des Abschluss des Autoklavierzyklus
Marque: Microspec™ X1
Informations supplémentaires : Netto-Gewicht : 0.11700kg
Description
- Schnell feststellbar, ob ein Autoklavierzyklus abgeschlossen ist
Specifications
Autoklavierbar | |
Sterilisationsanzeige | |
121 °C | |
177 g | |
3.15 Zoll | |
Steril |
Weiß | |
Dampfsterilisationsstreifen | |
6.24 oz. | |
250 | |
80 mm | |
165 x 78 x 26 mm |