Learn More
Invitrogen™ Stealth RNAi™ siRNA GAPDH Positive Control (human)
Click to view available options
Menge:
250 μl
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Stealth RNAi™ siRNA Positivkontroll-Housekeeping-Duplexe (Human) eignen sich ideal für den Einsatz in RNA-Interferenz(RNAi)-Experimenten als Kontrolle für die Beurteilung des Knock-down und Optimierung der RNAi-Experimente. Eigenschaften der Kontrollen: –Entwickelt für einen effizienten Ziel-Knockdown –Auf dem Labortisch getestet und gebrauchsfertig geliefert
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Dieser individuelle Kontroll-Duplex wird mit 250 µl bei 20 µm geliefert und enthält 1 ml 1 X RNA-Annealing-/Verdünnungspuffer. Bei -20 °C lagern. Bei ordnungsgemäßer Lagerung bleiben alle Produkte garantiert 6 Monate lang haltbar. |
| Regelungsart | Positivkontrolle |
| RNAi Type | siRNA |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | RNAi |
| Marker oder Farbstoff | Unkonjugiert |
| Produktlinie | Stealth RNAi™ siRNA |
| Produkttyp | siRNA |
| Menge | 250 μl |
| Versandbedingung | Trockeneis |
| Target | GAPDH |