Learn More
Thermo Scientific Chemicals Staurosporin, 98 %
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 mg
250 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
250 Mikrogramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
- Staurosporin ist ein Alkaloid aus der Familie der Indolcarbazole, das Zellmembranen durchdringt.
- Staurosporin hat Krebs hemmende Eigenschaften, die Apoptose induzieren können.
- Staurosporin ist ein breiter Inhibitor von Proteinkinasen, der Wachstums- und Teilungszyklen verhindert.
Verwendung
- Staurosporin wird für die Forschung an akuter myeloischen Leukämie eingesetzt.
- Es eignet sich für Forschungsanwendungen wie Zellkulturen, In-vivo-Untersuchungen und Biochemie.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Staurosporine |
| Schmelzpunkt | 270.0°C |
| Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (HPLC) |
| Menge | 1 mg |
| Merck Index | 15,8928 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in DMSO, ethyl acetate or dimethyl formamide. Insoluble in water. |
| Formelmasse | 466.5 |
| Reinheit (%) | 98% |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Staurosporine
- Achtung
- Karzinogenität Kategorie 2
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.