Learn More
Fisherbrand™ Stativringe
Beschreibung
- Mit gummibeschichteten Ringen
- Die Schaftlänge bis zur Mitte des Schafts beträgt ca. 60 mm
- Hergestellt aus Weichstahl mit Schweißverbindungen
- Verzinkt
Spezifikation
Schmiedestahl | |
Stativring | |
Verzinkt, gummibeschichtet |
125 mm | |
Ausschnittbereich |