Learn More
Fisherbrand™ Stativringe
Mit Ausschnitt für einfaches Entfernen der Ausrüstung.
Marke:  Fisherbrand™ 2015/11
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11745626
  • 29.25 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Mit gummibeschichteten Ringen
  • Die Schaftlänge bis zur Mitte des Schafts beträgt ca. 60 mm
  • Hergestellt aus Weichstahl mit Schweißverbindungen
  • Verzinkt
Spezifikation
Spezifikation
Schmiedestahl
Stativring
Verzinkt, gummibeschichtet
100 mm
Ausschnittbereich