Learn More
Macherey-Nagel™ Starter Set C for use of 8-well strips undder centrifugation Column Holders C
Zur Verarbeitung von NucleoSpin™ 8 Well-Streifen unter Zentrifugation
Marke:  Macherey-Nagel™ 740684
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Artikelnummer. 10255722
  • 428.00 € / 1 Set
Verfügbar ab: 16-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Beschreibung
Beschreibung
Enthält: 2 Säulenhalter C, MN quadratische Well-Blöcke, Gestell mit Röhrchenstreifen
Spezifikation
Spezifikation
Zur Verwendung von 8-Well-Streifen unter Zentrifugation
Zur Verwendung von 8-Well-Streifen unter Zentrifugation
Starterset C