Learn More
Stärke, Kartoffel, Pulver, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10105233 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10105233
Marke: Thermo Scientific Acros 419690025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 9005-25-8 | C12H22O11 | 342.30 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9005-25-8
Summenformel C12H22O11
Molekulargewicht (g/mol) 342.30
MDL-Nummer MFCD00082026,MFCD00132834
InChI-Schlüssel GUBGYTABKSRVRQ-UHFFFAOYNA-N
Synonym alpha-maltose, maltose, starch, soluble, glcalpha1-4glca, unii-15sug9ad26, glcalpha1-4glcalpha, amylodextrin, starch solution, alpha-malt sugar, 4-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranose
PubChem CID 439341
ChEBI CHEBI:18167
IUPAC-Name (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxymethyl)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxyoxan-3,4,5-triol
SMILES OCC1OC(OC2C(O)C(O)C(O)OC2CO)C(O)C(O)C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Starch
Farbe Weiß
pH 6 to 8 (50% aq. suspension)
Physikalische Form Pulver
Asche 0.5% max. (900°C)
Merck Index 14, 8798
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble.
Menge 2.5 kg
Güte Extrarein
Infrarotspektrum Echt
Verlust bei Trocknung 20.5% max. (2 g, 130°C, 90 min)