Learn More
Novacyt - Microgen Bioproducts Staph ID
Geeignet für klinische und veterinärmedizinische Proben.
Marke: Novacyt - Microgen Bioproducts MID-69
Beschreibung
Microgen™ Staph-ID wurde für die Identifizierung von verbreiteten Staphylococcus spp. entwickelt, die aus klinischen und veterinärmedizinischen Proben isoliert werden. Auch wenn sie kommensal sind, gelten diese Bakterien als potenzielle menschliche Krankheitserreger, z. B. S. aureus und S. epidermidis. Koagulase-negative Staphylococcus spp. besiedeln häufig Klappenprothesen und Verweilkatheter. Das Isolat wird einer Gramfärbung (positiv), Katalase (positiv) und zum Vortesten Latex-Agglutinations-/Koagulase-Tests unterzogen. Die Pigmentierung der Kolonie wird aufgezeichnet, und dann werden 1-2 Kolonien in das Suspensionsmedium inokuliert. Die Suspension wird in den 12-Well-Teststreifen inokuliert und bei 37 °C inkubiert. Nach 24 Stunden Inkubation werden die Streifen ausgelesen und die Nitrat- und PYR-Reagenzien hinzugefügt. Der daraus resultierende 5-stellige Zahlencode wird in die Software eingegeben, woraufhin eine Identifizierung erfolgt.
Wie bei allen biochemischen ID-Systemen von Microgen™ wird Staph-ID unterstützt von der am einfachsten zu verwendenden und funktionsreichsten Computeridentifikations-Software (MID60), die derzeit verfügbar ist und eine überaus umfassende und aktuelle Datenbank bietet.
Identifizierte Spezies:
- Staphylococcus spp.
- S. aureus subsp. aureus
- S. aureus subsp. anaerobius
- S. auricularis
- S. caprae
- S. capitis subsp. capitis
- S. capitis subsp. urealyticus
- S. carnosus
- S. chromogenes
- S. cohnii subsp. conhii
- S. cohnii subsp. urealyticum
- S. epidermidis
- S. haemolyticus
- S. hominis subsp. hominis
- S. hominis subsp. novobiosepticus
- S. hyicus
- S. intermedius
- S. lentus
- S. lugdenensis
- S. saccharolyticus
- S. saprophyticus
- S. schleiferi subsp. schleiferi
- S. schleiferi subsp. coagulans
- S. sciuri
- S. simulans
- S. warneri
- S. xylosus Kocuria spp.
- K. kristinae
- K. rosea
- K. carniphila Kytococcus spp.
- Ky. sedentarius Micrococcus spp.
- M. luteus
- M. lylae
Spezifikation
ISO 13485 ISO 9001 | |
Ja | |
Teststreifen enthalten 12 biochemische Substrate (Sucrose, Trehalose, Mannitol, N-A-Glucosamin, Mannose, Turanose, alkalische Phosphatase, Glucuronid, Glucopyranosid, Urease, Arginin, PYR) | |
Bakterienisolat | |
Teststreifen | |
20 Teststreifen | |
Monera | |
20 x 3 ml-Flaschen, 20 Teststreifen | |
>99% | |
18 bis 24 Stunden |
2 °C bis 8 °C | |
Ohne Verzicht | |
20 x 3 ml-Flaschen, 20 Teststreifen | |
>99% | |
Ein Identifizierungssystem für Staphylokokken in Tiermedizin und Umweltanalytik | |
12 pro Teststreifen | |
Karton mit Beuteln und Teststreifenhalter | |
Staphylokokken in klinischer Tiermedizin und Umweltanalytik | |
Bakterien |