Learn More
Zinnhaltiges Chlorid, Dihydrat, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagenz, J.T.Baker™ Artikelnummer.: 15117352
Zinnhaltiges Chlorid, Dihydrat, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagenz, J.T.Baker™
Artikelnummer. 15117352
500 g, Poly-Flasche
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Artikelnummer. 15117352
Marke: Avantor J.T.Baker 398001
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Qualitativ hochwertige Chemikalien für den Einsatz im Labor und in der Industrie
    Geeignet für die Quecksilberbestimmung
Chemische Identifikatoren
CAS 10025-69-1
Summenformel SnCl22H2O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinnhaltiges Chlorid
Namenshinweis Dihydrat
Physikalische Form Kristalle
Menge 500 g
Hinweise zur Reinheitsqualität Erfüllt die chemischen Anforderungen von ACS-Reagenzien
Formelmasse 225.63
Güte BAKER ANALYZED™ ACS-Reagenz
Verpackung Poly-Flasche
Relative Dichte 1 l = 2.71 kg
compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Zinnhaltiges Chlorid, Dihydrat, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagenz, J.T.Baker™ >