Learn More
Kappes Systeme™ Stehhilfen
Artikelnummer. 12602075
Encompass_Preferred
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Farbe:
Silber
Tiefschwarz
Verkehrsrot
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Product Code. 12602075
missing translation for 'mfr': Kappes Systeme™ 8101.00.1001
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
ErgoPlus Stehhilfen kommen der Gesundheit und damit auch der Leistungsfähigkeit und Produktivität Ihrer Mitarbeiter zugute. Diese ergonomischen Stehhilfen sind für alle, die am Arbeitsplatz zwar stehen, aber nicht ständig herumlaufen müssen. Die in Verbindung mit arbeitsmedizinischen Erkenntnissen entwickelte Konstruktion entlastet Beine, Rückenmuskulatur und Wirbelsäule und beugt damit Kreislaufbeschwerden, Konzentrationsstörungen und Bandscheibenschäden vor.
ErgoPlus Stehhilfen werden von Arbeitsmedizinern empfohlen und haben sich als Hilfsmittel zur Rehabilitation in orthopädischen Kliniken durchgesetzt und bewährt.
  • Standsichere Konstruktion aus kunststoffbeschichteten
  • Stahlprofilen
  • Sitz und Rückenlehne aus geformten, mehrfach verleimten Buchensperrholzplatten
  • Mehrlagige luftzirkulationsfähige Schaumstoffpolsterung
  • Atmungsaktive, strapazierfähige und dekorative Bezüge aus Skai-Kunstleder, Stoff oder Holz
  • Sitz und Rückenlehne über Klemmvorrichtung stufenlos verstellbar
  • Höhenverstellbarkeit 550 bis 900mm
  • Zusammenklappbar
  • Gestell: Verkehrsrot
  • Polster/Bezug: Skai schwarz
Specifications
Produkttyp Stehhilfe
Farbe Silber
Einstellbar (Höhe) 550 bis 900 mm
Mit Rückenlehne Ja