Learn More
Ratiolab™ Entsorgungsbeutel für gewöhnlichen Abfall
Eine hervorragende Lösung für die Entsorgung kontaminierter Laborartikel.
50.60 € - 174.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Entsorgungsbeutel für gewöhnlichen Abfall |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Kapazität (metrisch) | 32 l |
Einwegprodukt | Ja |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Abfallentsorgungsanwendungen |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
13475879
|
Ratiolab™
7001210 |
600 x 800 x 0,05 mm | 100/Packung |
50.60 €
100 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15134492
|
Ratiolab™
7001212 |
600 x 800 x 0,1 mm | 125/Packung |
174.00 €
125 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Hergestellt aus sehr starkem Polypropylen-Film
- Mit einer breiten Naht an der Unterseite
- Autoklavierbar bei 134 °C (Beutel darf nicht vollständig verschlossen werden)
Spezifikation
Entsorgungsbeutel für gewöhnlichen Abfall | |
32 l | |
Abfallentsorgungsanwendungen |
Autoklavierbar | |
Ja | |
Polypropylen |