Learn More
Koettermann™ Standard-Hochschrank, 900 x 1920 x 366 mm
Der Koettermann™ Standard-Hochschrank, 900 x 1920 x 366 mm, bietet eine geeignete Aufbewahrung für eine Vielzahl von Laboranforderungen.
Marke:  Koettermann™ 301-00073
Artikelnummer. 14865301
  • 1390.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 26-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Hoch-Lagerschrank
  • Zwei Türen
  • Drei Einlegeböden
  • Verschließbar
Spezifikation
Spezifikation
366 x 900 x 1920 mm
2
Hoch-Lagerschrank
Verriegelung
3