Learn More
Koettermann™ Standardtisch, schwere Lasten, Räder, 1800 x 750 x 900 mm
Koettermann™ Standardtisch, für Schwerlasten, Räder, 1800 x 750 x 900 mm, ist ein mobiler Labortisch mit einer haltbaren Arbeitsplatte und für schwerere als normale Gewichtslager ausgelegt.
Marke:  Koettermann™ 507-00028
Artikelnummer. 14865391
  • 2265.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 21-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Mobiler Schwerlasttisch
  • SGL-Arbeitsplatte für das Labor
  • Stehhöhe
  • Ein Regal
Spezifikation
Spezifikation
Fahrbarer Tisch
Strapazierfähig, Stehhöhe
SGL-Arbeitsplatte für das Labor
1800 mm
750 mm
900 mm
1