Learn More
Koettermann™ Standardtisch, schwere Lasten, Räder, 1200 x 600 x 750 mm
Artikelnummer. 15588555
Click to view available options
:
Enthält: TopResist-Arbeitsplatte
Artikelnummer. 15588555
Marke: Koettermann™ 50700009
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Koettermann™ Standardtisch, für Schwerlasten, Räder, 1200 x 600 x 750 mm, ist ein mobiler Labortisch mit einer haltbaren Arbeitsplatte und für schwerere als normale Gewichtslager ausgelegt.
  • Mobiler Schwerlasttisch
  • TopResist-Arbeitsplatte
  • Stahlregal
Specifications
Produkttyp Fahrbarer Tisch
Tiefe (metrisch) 600 mm
Beschreibung Strapazierfähig
Höhe (metrisch) 750 mm
Enthält TopResist-Arbeitsplatte
Anzahl Einschübe 1
Einschubmaterial Stahl
Breite (metrisch) 1200 mm