Learn More
Fisherbrand™ Quadratische antistatische Standard-Wägeschiffchen
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
46 x 46 x 8 mm
85 x 85 x 24 mm
140 x 140 x 22 mm
Packungsgröße:
500 Stück
Beschreibung
- Hergestellt und verpackt in einem Reinraum.
- Erhältlich in Weiß, Schwarz oder Blau für optimalen Farbkontrast und um eine vollständige Probenentnahme zu gewährleisten.
- Biologisch inert und beständig gegen verdünnte und schwache Säuren, wässrige Lösungen, Alkohole und Basen.
- Temperaturbereich von -10 bis +70 °C (14 bis 158 °F).
- Kann mit einem Mikrowellenfeuchtigkeitsanalysator verwendet werden
- Die Wägeschiffchen sind flach und haben einen breiten, flachen Boden, um ein Umkippen zu verhindern.
- Abgerundete Ecken vereinfachen den Transfer.
- Antistatisch.
- 3 Größen.
- 500er-Packung.
- Alle sind FDA-konform/lebensmitteltauglich.
- Einwegprodukt
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Bodenform | Flach |
| Farbe | Blau |
| Einwegprodukt | Einwegprodukt |
| Material | Polystyrol |
| Form | Quadratisch |
| Sterilität | Unsteril |
| Typ | Antistatisches Wägeschiffchen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Mikrowellen-Feuchtebestimmer |
| Menge | 500 Pk. |
| Mehr anzeigen |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering