Learn More
Fisherbrand™ Quadratische antistatische Standard-Wägeschiffchen
Sorgen für präzise Ausgießvorgänge bei minimalem Probenverlust. Fisherbrand™ quadratische antistatische Wägeschiffchen sind aus flexiblem Polystyrol und haben eine glatte Oberfläche.
Marke: Fisherbrand™ HS120224F
106.13 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Hergestellt und verpackt in einem Reinraum.
- Erhältlich in Weiß, Schwarz oder Blau für optimalen Farbkontrast und um eine vollständige Probenentnahme zu gewährleisten.
- Biologisch inert und beständig gegen verdünnte und schwache Säuren, wässrige Lösungen, Alkohole und Basen.
- Temperaturbereich von -10 bis +70 °C (14 bis 158 °F).
- Kann mit einem Mikrowellenfeuchtigkeitsanalysator verwendet werden
- Die Wägeschiffchen sind flach und haben einen breiten, flachen Boden, um ein Umkippen zu verhindern.
- Abgerundete Ecken vereinfachen den Transfer.
- Antistatisch.
- 3 Größen.
- 500er-Packung.
- Alle sind FDA-konform/lebensmitteltauglich.
- Einwegprodukt
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Blau | |
Polystyrol | |
Unsteril | |
Mikrowellen-Feuchtebestimmer | |
14°F to 158°F | |
140 x 140 x 22 mm | |
140 mm | |
140 mm | |
0.9 in. |
Flach | |
Einwegprodukt | |
Quadratisch | |
Antistatisches Wägeschiffchen | |
500 Pk. | |
-10°C to +70°C | |
5,5 in. | |
5,5 in. | |
22 mm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
24Stunden
20Minuten
11Sekunden
27