Learn More
Implen™ Standardlösung für das NanoPhotometer™
Standardlösung zur Regulierung der photometrischen Genauigkeit von NanoPhotometer™ NP80, N60 und N50 (NanoVolume).
75.15 € - 413.00 €
Spezifikation
Typ Ungiftige Kaliumhydrogenphthalat-Lösung (PHP)
Lagerungsbedingungen Bei Raumtemperatur lagern
Wellenlängen 280 nm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
15713217
Unterlagen ansehen
Implen™
N-568-S2
NanoPhotometer N60 und NP80 2 x 0,5 ml
75.15 €
2 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15765805
Unterlagen ansehen
Implen™
N-568-S
NanoPhotometer N60 und NP80 10 x 0,5 ml
413.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16473909
Unterlagen ansehen
Implen™
N-120-S
NanoPhotometer N120 5 x 1 ml (pro Lösung) 372.00 €
5 Stück
Mengenbasierte Staffelpreise verfügbar
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Standard solutions for the control of photometric accuracy
  • Verifies the instrument's absorbance accuracy
  • For use with NanoPhotometer™ NP120/NP80/N60/N50
  • CAS-No: 877-24-7
Spezifikation
Spezifikation
Ungiftige Kaliumhydrogenphthalat-Lösung (PHP)
Bei Raumtemperatur lagern
280 nm
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Implen™ Standardlösung für das NanoPhotometer™