Learn More
Macherey-Nagel™ Silica 60 Standard-Adsorbens für Säulenchromatographie
Artikelnummer. 10438892 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Typ:
Standard Kieselgelabsorber 60
Standard Silika 60 Adsorber
Standard Silika 60 M Adsorber
Partikelgröße:
0,04 bis 0,063 mm
0,05 bis 0,1 mm
0,1 bis 0,2 mm
0,2 bis 0,5 mm
0,5 bis 1,0 mm
0.063 bis 0.2 mm
Menge:
1 kg
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
Artikelnummer. 10438892
Marke: Macherey-Nagel™ 815381.5
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Verwenden Sie Silica 60 für Standardtrennungen. Silica 60 Standard-Adsorbens für die Säulenchromatographie ist in verschiedenen Partikel- und Packungsgrößen erhältlich.
  • Porengröße ∼ 60 Å
  • Porenvolumen ∼ 0,75 ml/g
  • Spezifische Oberfläche BET ∼ 500 m2/g;
  • Hochporös
  • Amorphe Silikasäure in Form von harten, opaleszenten Partikeln
  • Vorbereitet durch Ausfällung von Wasserglas mit Schwefelsäure
Spezifikation
Partikelgröße 0,04 bis 0,063 mm
Porengröße ∼60 Å
Verfahren Säulenchromatographie
Verpackung Kunststoffbehälter
Menge 5 kg
Sorbens Silika
Oberfläche (metrisch) ∼500 m2/g
Typ Standard Silika 60 M Adsorber
Zur Verwendung mit (Anwendung) Säulenchromatographie