Learn More
Thermo Scientific™ Manuell, austauschbare Kanüle, gasdichte Spritzen für GC-Geräte
Artikelnummer. 15224583 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
1 ml
5 ml
10 ml
Kanülen-Gauge:
22s G
22 G
23 G
25 G
26s G
Art der Kanülenspitze:
90° stumpf
Kegel
Seitliche Öffnung
Stumpf
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15224583
Marke: Thermo Scientific™ 365M5212
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Spritzen mit austauschbarer Kanüle für eine genaue und reproduzierbare manuelle Probenzuführung in GC-Geräten mit oder ohne Kanüle.
Thermo Scientific™ Spritzen mit manuell austauschbarer Kanüle bieten Haltbarkeit, Transparenz und Genauigkeit. Sie werden für die manuelle Probeninjektion in Gaschromatographie(GC)-Geräte mit oder ohne Kanüle verwendet und bieten Genauigkeit und Reproduzierbarkeit, was immer wieder Vertrauen in analytische Ergebnisse liefert. Wählen Sie aus einer Vielzahl von Größen und Typen. Diese Spritzen sind in Standardindustriegröße mit schwarzen, gut ablesbaren und lösungsmittelbeständigen Markierungen erhältlich.
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kanülen-Gauge 22 G
Länge (metrisch) 50 mm
Produkttyp Gasdichte GC Autosamplerspritze, abnehmbare Kanüle
Nummer der Kanülenspitze 365 RN463
Menge Je 1
Volumen (metrisch) 5 ml
Länge (metrisch) Kanüle 50 mm
Art der Kanülenspitze Kegel
Zur Verwendung mit (Geräte) Gaschromatographiesysteme
Replacement Needle 365RN463
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.