Learn More
Thermo Scientific™ Manuell, austauschbare Kanüle, gasdichte Spritzen für GC-Geräte
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Spritzen mit austauschbarer Kanüle für eine genaue und reproduzierbare manuelle Probenzuführung in GC-Geräten mit oder ohne Kanüle.
Marke: Thermo Scientific™ 365F1931
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Description
Thermo Scientific™ Spritzen mit manuell austauschbarer Kanüle bieten Haltbarkeit, Transparenz und Genauigkeit. Sie werden für die manuelle Probeninjektion in Gaschromatographie(GC)-Geräte mit oder ohne Kanüle verwendet und bieten Genauigkeit und Reproduzierbarkeit, was immer wieder Vertrauen in analytische Ergebnisse liefert. Wählen Sie aus einer Vielzahl von Größen und Typen. Diese Spritzen sind in Standardindustriegröße mit schwarzen, gut ablesbaren und lösungsmittelbeständigen Markierungen erhältlich.
HaltbarkeitDas verbesserte Spritzendesign bietet folgende Vorteile:
- Verbesserte Lösungsmittelbeständigkeit
- Größerer Temperaturbereich
- Erhöhte Laufruhe
- Längere Lebensdauer
Klarheit
Die Spritzen sind mit einer übersichtlichen, leicht ablesbaren schwarzen Skala versehen, die eine konsistente Probenabgabe mit manuellen Spritzen und eine einfache Identifizierung der installierten Autosamplerspritzen ermöglicht.
Genauigkeit
Durch das verbesserte Design verfügt die Spritze über weniger Bereiche, in denen die Probe eingeklemmt werden kann und die zu Verschleppungen führen können:
- Engere Passung zwischen Kolbenspitze und PTFE-Einsatz in der Nullstellung
- Engere Passung zwischen PTFE-Einsatz und Glaszylinder
- Verbesserte Kanülenhalterung
Darüber hinaus erhöht die Reduzierung des Klebstoffs im Flüssigkeitspfad die Haltbarkeit und verringert das Risiko von Wechselwirkungen mit dem Klebstoff.
Specifications
Gasdicht; 25 µl; Länge 70 mm; 25 Gauge | |
50 mm | |
Nein | |
Je 1 | |
50 mm | |
Gaschromatographiesysteme |
25 G | |
Gasdichte GC Autosamplerspritze, abnehmbare Kanüle | |
365 RN225 | |
25 μl | |
Kegel | |
365RN225 |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.