Learn More
Restek™ Standard Microliter Syringes for Agilent Autosamplers (SGE)
For use with Agilent 7673, 7683, 7693A, and 6850 Autosamplers. Restek Standard Microliter Syringes are designed and tested to meet critical autosampler performance needs. Needle point styles are designed to withstand multiple, rapid injections through a septum.
591.30 €
Spezifikation
Produkttyp | Microliter Spritze |
---|---|
Menge | 6/Pk. |
Volumen (metrisch) | 10 μl |
Art der Kanülenspitze | Konus |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Agilent 7673, 7683, 7693A and 6850 Autosamplers |
Produktcode | Marke | Modell | Kanülen-Gauge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Kanülen-Gauge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10257453
|
Restek™
24787 |
SGE SK-10F-HP-0.63 | 23 G |
591.30 €
6 Stück |
Verfügbar ab: 13-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
- Needle Point Style: Cone
- Needle Length: 42mm
- Volume: 10μL
- Needle Termination: F
- Quantity: 6/pK.
FCAT: 06719023
- Model: SK-10F-HP-0.63/0.47
- Needle Gauge: 23-26
FCAT: 06719022
- Model: SGE SK-10F-HP-0.63
- Needle Gauge: 23
Spezifikation
Microliter Spritze | |
10 μl | |
Agilent 7673, 7683, 7693A and 6850 Autosamplers |
6/Pk. | |
Konus | |
F |